Learn More
Epredia™ Décalcifiant TBD-1™
Traitez les biopsies de moelle osseuse en à peine 15 à 30 minutes à l’aide de ce décalcifiant rapide à base d’acide chlorhydrique.
Marque: Epredia™ 6764001
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 2.14000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
Description
Traitez les biopsies de moelle osseuse en à peine 15 à 30 minutes avec le décalcifiant Thermo Scientific™ Shandon™ TBD-1™, un décalcifiant rapide à base d’acide chlorhydrique.
- Traitement des fragments minces d’os dense en 3 à 12 heures
- Permet l’utilisation de tests de point final courants comme l’oxalate de calcium
- Les composants additionnels protègent les cellules des effets des acides
Spécification
Décalcifiant | |
2 Paquets |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- P402-Stocker dans un endroit sec.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, polyvinyl pyrrolidone, fluorad