Learn More
Tampon TBE, Tris-Borate-EDTA, solution 10X, électrophorèse, Fisher BioReagents™
Code produit 10031223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Poly CUBE
Conditionnement:
1L
20L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10031223 4 L Poly CUBE 4L
10727224 1 L Flacon Nalgene en PE 1L
10563155 20 L Poly CUBE 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10031223 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP13334
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 10043-35-3
Tampon TBE, Tris-Borate-EDTA, solution 10X, électrophorèse
Tris–Borate–EDTA (TBE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10043-35-3 , 60-00-4 , 77-86-1 , 7732-18-5
Synonyme TBE
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris-Borate-EDTA
Note relative au nom Solution 10X.
Couleur Incolore
pH 8,2 à 8,4
Forme physique Liquide
Quantité 4 L
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Conditionnement Poly CUBE
Protéase Exempt de protéase
Qualité Électrophorèse