Learn More
Tampon TBE, Tris-Borate-EDTA, solution 10X, électrophorèse, Fisher BioReagents™
Code produit 10727224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Poly CUBE
Conditionnement:
1L
20L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10727224 1 L Flacon Nalgene en PE 1L
10031223 4 L Poly CUBE 4L
10563155 20 L Poly CUBE 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10727224 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP13331
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS : 10043-35-3
Tampon TBE, Tris-Borate-EDTA, solution 10X, électrophorèse
Tris–Borate–EDTA (TBE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3 , 60-00-4 , 77-86-1 , 7732-18-5
Synonyme TBE
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Borate-EDTA
Note relative au nom Solution 10X.
Couleur Incolore
pH 8,2 à 8,4
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Conditionnement Flacon Nalgene en PE
Protéase Exempt de protéase
Qualité Électrophorèse