Learn More
TBS, solution 20X, pH 7,4, qualité biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15865418 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Carton vertical
Flacon Nalgene
Conditionnement:
100mL
1L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15865418 5 L Carton vertical 5L
15845418 100 mL Flacon Nalgene 100mL
15855418 1 L Flacon Nalgene 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15865418 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J75892.K8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.80€
    200.65€ / 5L
    Économisez 44.15€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé dans les protocoles de transfert Western.
Used in Western blotting protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nom IUPAC sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau TBS
Concentration 20 X
À utiliser avec (application) Utilisé dans les protocoles de transfert Western.
pH 7.4
Forme physique Solution
Quantité 5 L
Conditionnement Carton vertical
Qualité Biologie moléculaire, Ultrapure