Learn More
TBS, solution saline tamponnée au Tris, solution 10X, pH 7,4, biologie moléculaire, Fisher BioReagents™
Description
TBS, Tris Sérum Tamponné, Solution 10X, pH 7,4, Biologie moléculaire
Tampon de lavage pour les conjugués de phosphatase alcaline ou de peroxydase dans le Western blotting
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline tamponnée au Tris |
| Note relative au nom | Solution 10X. |
| CAS | 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5 |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| DNase | Sans DNase |
| Notes de qualité de la pureté | Sans DNase, RNase ni protéases |
| Afficher plus |