Learn More
TBS, solution saline tamponnée au Tris, solution 10X, pH 7,4, biologie moléculaire, Fisher BioReagents™
Code produit 10776834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10776834 1 L Flacon Nalgene en PE 1L
10648973 100 ml Flacon poly 100mL
10153103 500 ml Flacon poly 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10776834 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP24711
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7447-40-7
TBS, Tris Sérum Tamponné, Solution 10X, pH 7,4, Biologie moléculaire
Tampon de lavage pour les conjugués de phosphatase alcaline ou de peroxydase dans le Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline tamponnée au Tris
Note relative au nom Solution 10X.
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5
Point d’ébullition 100 °C
Couleur Incolore
pH 7.5
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
DNase Sans DNase
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Conditionnement Flacon Nalgene en PE
Protéase Exempt de protéase
Synonyme TBS
Qualité Biologie moléculaire
Concentration or Composition (by Analyte or Components) La solution 10X contient 1.37 M de chlorure de sodium, 0.027 M chlorure de potassium et 0.25 M de Tris/Tris-HCl.