Learn More
TBS, solution saline tamponnée au Tris, 1Solution X, pH 7,4, biologie moléculaire, Fisher BioReagents
Code produit 10467583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10467583 1 l Flacon Nalgene en PE 1L
10052594 100 ml Flacon poly 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10467583 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP24721
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Réactifs biologie moléculaire
• TBS 1X
• PH 7,4
• Grade biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris Buffered Saline
Note relative au nom Solution 1X, pH 7,4
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Point d’ébullition 100 °C
Couleur Incolore
pH 7.4
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
DNase Sans DNase
Conditionnement Flacon Nalgene en PE
Protéase Exempt de protéase
Synonyme TBS
Qualité Biologie moléculaire