Learn More
TBS avec Tween™ (TBST), solution 20 X, qualité de biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082771 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
Code produit. 15805428
Marque: Thermo Scientific J77500.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé dans les protocoles de transfert Western.
Used in Western blotting protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TBS avec Tween™ (TBST)
Concentration 20X
Forme physique Solution
Quantité 1 L