Learn More
Aqualytic™ ENCEINTE PORTE VITRéE +2/+40°C 140L
Code produit. 15297918
Click to view available options
Capacité (métrique):
140 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15297918
Marque: Aqualytic™ 438210
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plage de températures : 2°C à 40°C
Spécification
Certifications/Conformité CE Certified
Capacité (métrique) 140 l
Dimensions (P x l) de l’étagère 441 x 513 mm
Plage de températures (métrique) 2°C à 40°C
Affichage Backlit LED
Comprend 3 Metal Racks, 1 Bottom Grid, 4 Sockets, Glass Door
Modèle TC 140 G
Dimensions (P x l x H) intérieures 441 x 513 x 702 mm
Largeur (métrique) 600 mm
Largeur (métrique) intérieure 513 mm
Hauteur (métrique) intérieure 702 mm
Profondeur (métrique) intérieure 440 mm
Poids (métrique) 48 kg
Alimentation électrique 230 V, 16 A
Tension 220/240 V
Ampérage 16 A
Fréquence 50 Hz