Learn More
Dostmann Electronic Instrument de mesure de la température 4 canaux TC 309
Code produit. 10375308
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
184 x 64 x 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10375308
Marque: Dostmann Electronic 50200309
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Avec une plage de températures de sonde comprise entre - 200°C et 1370°C et une précision de la température de ± 0,3 % ou 1°C, ce thermomètre numérique est idéal pour les mesures différentielles.
  • Idéal pour les mesures différentielles
  • Dispose d’un grand écran pour afficher les 4 mesures simultanément
  • Configuration de l’enregistrement du clavier
  • Logiciel facile à utiliser
  • Plage de températures de la sonde de - 200°C à 1370°C
  • Précision de la température de ± 0,3 % ou 1°C
  • mémoire
  • 16 000 mesures par canal
Spécification
Dimensions (L x l x H) 184 x 64 x 30 mm
Hauteur (métrique) 30mm
Longueur (métrique) 184mm
Longueur (métrique) globale 184 mm
Matériau Plastique
Modèle TC 309
Résolution 0,1°C de -199,9°C à +199,9°C
Poids (métrique) 210 g
Type de produit Instrument de mesure de la température 4 canaux
Température max. (métrique) 1370°C
Température min. (métrique) - 200°C
Plage de températures (métrique) -200°C à +1370°C
Calibrated Oui
Précision ±0,3 % 1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 93 mm