Learn More
HUBER Refroidisseur à immersion TC45-F
Click to view available options
Modèle:
TC45-F
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Refroidisseur à immersion TC45-F avec bobine d’évaporateur flexible et réfrigérant naturel
- Refroidissement rapide des fluides
- Idéal pour le refroidissement à contre-courant ou pour le remplacement de glace sèche
- Fonctionnement simple avec seulement trois touches
- Construction compacte et de faible encombrement
- Boîtier robuste avec poignées de transport
- Sonde d’immersion en acier inoxydable de haute qualité
- Plage de températures : -45°C à 100°C
- Capacité de refroidissement (0°C) : 0,24kW
Spécification
Spécification
| Gamme de températures | -45°C à +100°C |
| Modèle | TC45-F |
| Tension | 208/240 V |