Learn More
HUBER Refroidisseur d’immersion TC45
Click to view available options
Modèle:
TC45
Conditionnement:
1 pièce
Description
Refroidisseur à immersion TC45 avec réfrigérant naturel.
- Plage de températures : -45°C à 100°C
- Capacité de refroidissement (0°C) : 0,24kW
- Capacité de refroidissement (-40°C) : 0,05kW
- Alimentation : 208/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spécification
Spécification
| Gamme de températures | -45°C à +100°C |
| Modèle | TC45 |
| Tension | 208/240 V |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido