Learn More
HUBER Refroidisseur à immersion TC50-F
Code produit. 10003223
Click to view available options
Modèle:
TC50-F
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10003223
Marque: HUBER 3004.0020.00
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de nombreuses applications, les refroidisseurs à immersion constituent également une alternative écologique au refroidissement par eau duréseau. Les refroidisseurs à immersion TC conviennent à une utilisation non surveillée, pour des tâches de refroidissement nécessitant un refroidissement continu ou en tant que variante avec régulation de la température et une sonde Pt100.
  • Refroidisseur à immersion TC50-F avec bobine d’évaporateur flexible et réfrigérant naturel
  • Refroidissement rapide des fluides
  • Idéal pour le refroidissement à contre-courant ou pour le remplacement de glace sèche
  • Affichage LED de la température
  • Fonctionnement simple avec seulement trois touches
  • Construction compacte et de faible encombrement
  • Boîtier robuste avec poignées de transport
  • Sonde d’immersion en acier inoxydable de haute qualité
  • Plage de températures : -50°C à 50°C
  • Capacité réfrigérante (0°C) : 0,3kW
Spécification
Gamme de températures -50°C à +50°C
Modèle TC50-F
Tension 208/240 V