Learn More
Thermo Scientific™ Rotors à flux continu TCF-32
Code produit. 12141670 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
940 mL
940 ml/430 ml
Description:
Noyau pour accessoire de 940 ml
Rotor à flux continu TCF-32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12141670
Marque: Thermo Scientific™ 45820
Réalisez des applications de traitement de volumes importants nécessitant des FCR élevées, notamment des séparations virales, des isolements de particules et la production de vaccins, grâce à ces rotors.
Réalisez des applications de traitement de volumes importants nécessitant des FCR élevées, notamment des séparations virales, des isolements de particules et la production de vaccins, grâce aux rotors à flux continu Thermo Scientific™ TCF-32.
Compatible avec :
Gamme de centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall WX Ultra
Informations de commande :
La partie centrale est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’appareil. Doit être acheté séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à flux continu TCF-32
Type Rotors à flux continu
Capacité 940 ml/430 ml
FCR max. 102,000 ×g
Vitesse max. 32 000 tr/min
Facteur K 106/42
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Autoclavable Autoclavables