Learn More
Solution de pointe extractible d’acide de base/neutre TCLP, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 1,4-Dichlorobenzène | 106-46-7 | 2000μg/ml |
| 2,4,5-Trichlorophénol | 95-95-4 | 2000μg/ml |
| 2,4,6-Trichlorophénol | 88-06-2 | 2000μg/ml |
| 2,4-Dinitrotoluène | 121-14-2 | 2000μg/ml |
| 2-Méthylphénol | 95-48-7 | 2000μg/ml |
| 3-Méthylphénol | 108-39-4 | 2000μg/ml |
| 4-Méthylphénol | 106-44-5 | 2000μg/ml |
| Hexachlorobenzène | 118-74-1 | 2000μg/ml |
| Hexachlorobutadiène | 87-68-3 | 2000μg/ml |
| Hexachloroéthane | 67-72-1 | 2000μg/ml |
| Nitrobenzène | 98-95-3 | 2000μg/ml |
| Pentachlorophénol | 87-86-5 | 2000μg/ml |
| Pyridine | 110-86-1 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TCLP Base/Neutral/Acid Extractable Spike Solution |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| CAS | 106-46-7, 95-95-4, 88-06-2, 121-14-2, 95-48-7, 108-39-4 |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,4-Dichlorobenzene,2 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Élément | 1,4-Dichlorobenzene |
| Solvent or Matrix | MeCl |
| Quantité | 1 ml |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2 000 μg/ml |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire