Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 1,1-Dichloroéthène | 75-35-4 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 | 2000μg/ml |
| 1,4-Dichlorobenzène | 106-46-7 | 2000μg/ml |
| 2-Butanone | 78-93-3 | 2000μg/ml |
| Benzène | 71-43-2 | 2000μg/ml |
| Carbone tétrachlorure | 56-23-5 | 2000μg/ml |
| Chlorobenzène | 108-90-7 | 2000μg/ml |
| Chloroforme | 67-66-3 | 2000μg/ml |
| Tétrachloroéthène | 127-18-4 | 2000μg/ml |
| Trichloréthylène | 79-01-6 | 2000μg/ml |
| Chlorure de vinyle | 75-01-4 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Volatiles Spike |
| Note relative au nom | USEPA Methods 1311, 1312 |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambré prédécoupée de 2 mL |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | For US EPA Methods 1311, 1312, 8260B |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Quantité | 1 ml |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire