Learn More
Scotsman™ Machine à glaçons et distributeur TCS 180 AS Cublet
Code produit 11734788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
5 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11734788 5 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11734788 Fournisseur Scotsman™ Code fournisseur TCS180AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8289.75€
    4132.70€ / 1 pièces
    Économisez 4157.05€
    50% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La machine à glaçons TCS 180 AS Cublet distribue facilement de la glace et de l’eau.
La machine à glaçons TCS 180 AS Cublet distribue également de la glace et de l’eau.
  • Permettez aux clients de refroidir facilement leurs boissons selon leur goût et empêchez tout risque sanitaire potentiel
  • Les glaçons transparents et purs entrent directement dans le verre du consommateur, sans aucune manipulation
  • Référence de l’industrie dans le secteur des distributeurs de glace ou de glace et d’eau
  • Contient 5 g de glace super compressée Cublet
Spécification
Profondeur (impériale) 23,6 in
Profondeur (métrique) 600 mm
À utiliser avec (application) Fabrication et distribution de glaçons
Hauteur (impériale) 34,4 in
Hauteur (métrique) 874 mm
Gamme de pression 1 à 5 bars
Tension 230 V
Largeur (impériale) 15,4 in
Largeur (métrique) 390 mm
Capacité 5 g
Poids (impériale) emballé 134 lb
Poids (métrique) à l’expédition 61 kg
Garantie 2 ans
Fréquence 50 Hz