Learn More
Tocris Bioscience™ TCS JNK 6o
GREENER_CHOICE
Code produit. 18015542
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18015542
Marque: Tocris Bioscience™ 3222/10
Selective JNK inhibitor
ATP-competitive c-Jun N-terminal kinase (JNK) inhibitor (IC50 values are 2, 4 and 52 nM for JNK1, JNK2 and JNK3 respectively). Displays > 1000 fold selectivity over other kinases, including ERK2 and p38. Inhibits c-Jun phosphorylation (EC50 = 920 nM) and prevents collagen-induced platelet aggregation in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 894804-07-0
Formule moléculaire C18H20N4O4
Spécification
Nom chimique ou matériau TCS JNK 6o
Quantité 10 mg
Poids de la formule 356.38
Pureté >98%
Poids moléculaire 356.382