Learn More
OHAUS™ Indicateur TD52XW
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Type:
TD52XW-EU
TD52XW-GB
Conditionnement:
1 unité
Description
- Visualisez clairement les résultats sur le grand affichage rétroéclairé
- Le clavier alphanumérique et les touches de fonction permettent de simplifier l’expérience utilisateur
- Les invites à l’écran et les touches programmables vous guideront tout au long des opérations
- Les résultats peuvent être enregistrés sur la carte Micro SD ; Sortie des données via un câble RS232 intégré ou des interfaces en option, notamment un périphérique RS232/RS485/USB, l’Ethernet et le Bluetooth/Wi-Fi
- Sortie analogique et E/S discrète avec relais
- Doté des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50 000 éléments et 1 000 profils d’utilisateur pouvant être téléchargés / chargés pour une configuration facile (avec carte SD)
- BPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables
Specifications
Specifications
| Type de connexion | Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel |
| Type d’affichage | LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels |
| Dimensions (L x l x H) | 270 x 76 x 222 mm |
| Langues | Anglais (US), français, allemand, italien, espagnol (MX), polonais, espagnol |
| Poids (métrique) | 2,600 kg |
| Type | TD52XW-EU |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction