Learn More
Solutions étalons TDS 800 mg/l (ppm), Hanna Instruments™
Code produit 11514307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 20 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11514307 25 x 20 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11514307 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI70080P
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Conditionnement Sachets
Odeur Inodore
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH 7
Solubilité Soluble
Quantité 25 x 20 mL