Learn More
Tampon TE, solution 1X, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15875228 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Conditionnement:
10 pièces
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15875228 10 x 1 mL Flacon Nalgene 10 pièces
15661509 100 mL Flacon Nalgene 100mL
15875418 500 mL Flacon Nalgene 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15875228 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J75893.X^
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Utilisez directement pour remettre en suspension et/ou diluer l’ADN purifié ou l’ARN
Use directly to resuspend and/or dilute purified DNA or RNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau TE Buffer
Forme physique Solution
Quantité 10 x 1 mL
Conditionnement Flacon Nalgene
Qualité Biologie moléculaire