Learn More
Tampon TE, solution 1X pH 8,0, faible teneur en EDTA, qualité biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15684018 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15684018 500 mL Flacon Nalgene 500mL
15746272 100 mL Flacon Nalgene 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15684018 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J75793.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisez directement pour remettre en suspension ou diluer l’ADN purifié ou l’ARN
Utilisez directement pour remettre en suspension ou diluer l’ADN purifié ou l’ARN.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau TE Buffer
Concentration 1 X
pH 8
Forme physique Solution
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon Nalgene
Qualité Biologie moléculaire