Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon TE, (20X), pH 7,4, autoclavé
Code produit 15423449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423449 500 mL 500mL
15413449 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423449 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60738.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Numéro MDL MFCD00236359
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau TE buffer
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL