Learn More
Tampon TE, pH 7,6, sans RNAse
Code produit 15434689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
250 mL
Conditionnement:
125mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434689 125 mL 125mL
15444689 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62285.=E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA.  TE buffer functions to solubilize DNA or RNA while protecting it from degradation. This buffer is used at different pH values and has become the standard buffer for the storage of nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tampon TE est une solution tampon couramment utilisée dans les procédures impliquant de l’ADN ou de l’ARN.  Le tampon TE permet de solubiliser l’ADN ou l’ARN tout en l’empêchant de se dégrader. Ce tampon, utilisé à différentes valeurs de pH, est devenu le tampon standard pour le stockage des acides nucléiques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
200 mM de Tris-HCl avec 20 mM d’EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Numéro MDL MFCD00236359
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau TE buffer
Note relative au nom RNAse free
pH 7.6
Forme physique Liquide
Quantité 125 mL
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.