Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon TE, (20X), pH 8,0, autoclavé
Code produit 15424779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424779 250 mL 250mL
15434779 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424779 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62388.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.43€
    53.65€ / 250mL
    Économisez 11.78€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Solution tampon couramment utilisée dans les procédures impliquant l’ADN ou l’ARN.  Le tampon TE permet de solubiliser l’ADN ou l’ARN tout en l’empêchant de se dégrader. Ce tampon, utilisé à différentes valeurs de pH, est devenu le tampon standard pour le stockage des acides nucléiques.
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA.  TE buffer functions to solubilize DNA or RNA while protecting it from degradation. This buffer is used at different pH values and has become the standard buffer for the storage of nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Numéro MDL MFCD00236359
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau TE buffer
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.