Learn More
Tampon TE, pH 7,4, sans RNAse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
250 mL
Conditionnement:
125mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433039 250 mL 250mL
15423039 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433039 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60234.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.26€
    96.65€ / 250mL
    Économisez 18.61€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA. It is used for storing and diluting DNA and RNA. Treatment with TE buffer enhances the staining intensity of antibodies in the immunohistochemical detection of certain proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tampon TE est une solution tampon couramment utilisée dans les procédures impliquant de l’ADN ou de l’ARN. Il est utilisé pour stocker et diluer l’ADN et l’ARN. Le traitement par tampon TE augmente l’intensité de coloration des anticorps dans la détection immunohistochimique de certaines protéines.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
200 mM de Tris-HCl avec 20 mM d’EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Numéro MDL MFCD00236359
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau TE buffer
Note relative au nom RNAse free
Couleur Sans désignation
pH 7.4
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.