Learn More
Tampon TE, pH 8,0, sans RNAse
Code produit 15455059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
250 mL
Conditionnement:
125mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455059 250 mL 250mL
15445059 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455059 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62745.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Trizma is used in the formulation of buffer solutions in the pH range between 7.5 and 8.5. Tris buffer solutions are widely used in cell and molecular biology for processes such as protein and nucleic acid extraction and purification. Tris-EDTA (TE) buffer solution, pH 8.0 may also be used as a washing buffer. TE buffer is often used to store DNA and RNA while protecting it from degradation. Some protocols use TE 10:0.1 with 0.1 mM EDTA to reduce the interaction of the EDTA with downstream applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Trizma est utilisé dans la formulation de solutions tampons dans la gamme de pH comprise entre 7,5 et 8,5. Les solutions tampons Tris sont largement utilisées en biologie cellulaire et moléculaire pour des procédés tels que l’extraction et la purification des protéines et acides nucléiques. La solution tampon tris-EDTA (TE), pH 8,0 peut également être utilisée comme tampon de lavage. Le tampon TE est souvent utilisé pour stocker l’ADN et l’ARN tout en l’empêchant de se dégrader. Certains protocoles utilisent le TE à 10:0,1 avec 0,1 mM d’EDTA pour réduire l’interaction de l’EDTA avec les applications en aval.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
200 mM de Tris-HCl avec 20 mM d’EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Numéro MDL MFCD00236359
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau TE buffer
Note relative au nom RNAse free
pH 8.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.