Learn More
Labconco™ Joints en aluminium détachables pour flacons à sérum, petite taille
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Filetage (métrique):
57 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Les flacons à sérum contiennent de petits échantillons pour le séchage par lots sur un plateau
- Ils peuvent aussi être connectés aux ports de soupapes sur les chambres de séchage et les collecteurs
- Bouchons d’étanchéité en aluminium facilitant le bouchage vendus séparément
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Séchage de petits échantillons |
| Matériau | Aluminium |
| Nb par paquet | 100/boîte |
| Filetage (métrique) | 57 mm |
| Finition de col | 57 mm |
| Forme | Rond |
| Type de produit | Joint en aluminium |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à sérum en verre 2 ml / 3 ml |
| Taille du bouchon | 13 mm |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |