Learn More
Tébuconazole 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322321 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322321 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010371ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tebuconazole
CAS 107534-96-3
Noms d’analytes ou de composants Tebuconazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16H22ClN3O
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (±)-, α-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (±)-Tebuconazole, Atlas, BAY-HWG 1608, Corail, Dedalus 25 WDG, Elite, Elite (fungicide), Ethyltrianol, Etiltrianol, Fenetrazole, Folicur, Folicur 200EC, Folicur 3.6F, Gelseal, Gelseal (fungicide), Greenseal, HWG 1608, Hao Li-ke, Horizon, Horizon (fungicide), Horizont, Microban S 2142, Microban TZ, ONLY ONE Flowable, Orius, Orius (fungicide), Orius 25EC, Preventol A 8, Raxil, Raxil 2DS, Raxil Ultra, Rival 200EC, Riza, Rosacur, S 2142, Silvacure, Sparta, Sparta 250EW, Tebu 250EW, Tebu 60, Tebuconazole, Terbutrazole, Timbertreat T;Formerly 80443-41-0
Formule InChI InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
Nom IUPAC 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 307.82
Quantité 1 mL
Poids de la formule 307,1451 g/mol