Learn More
Elma™ Tec Clean A4 Ultrasonic Cleaning Solution
Click to view available options
Volume (métrique):
10 l
Conditionnement:
10L
Description
- Alkaline concentrate
- Highly concentrated
- Dilute to 2 to 5% with water before use
- Safely removes grease, oil, soot, carbon, wax, fingerprints and dust
- Used for maintenance cleaning of tools and instruments
- Grease, oil and wax float to surface of solution where they can be skimmed off
- Economical: 10L dilutes to 88 gal. of 3% solution
- Prolongs the lifetime of ultrasonic bath
- pH of 3% solution: 10.7
- Biodegradable
- Available in 10 and 25L containers
Spécification
Spécification
| Type de produit | Solution de nettoyage à ultrasons |
| Forme | Liquide |
| pH | 10.7 |
| Composition | Légèrement alcaline |
| Concentration | 3% |
| Contenu et stockage | Keep above 32°F, shelf life 4 years |
| À utiliser avec (application) | Removes Coolant and Chips From Machined Metal Parts |
| Quantité | 1 Ea. |
| Volume (métrique) | 10 l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- elma tec clean A4
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Na-alkyl-PEG-ether,tetrapotassium pyrophosphate, disodium metasilicate