Learn More
Techne™ Thermocycleurs 5Prime : Mise à niveau du gradient Prime
Click to view available options
:
Mise à niveau du gradient Prime, 100-230 V 50-60 Hz, 450 W
Description
Les unités Prime peuvent être mises à niveau pour obtenir une capacité de gradient. La fonction de gradient peut être activée à tout moment sans avoir à changer de bloc. Le processus simple est installé via un code de déverrouillage.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mise à niveau du gradient Prime |