Learn More
PCRmax™ Adaptateur d’hybridation in situ
Code produit. 15216377
Click to view available options
:
Adaptateur d’hybridation in situ
Code produit. 15216377
Marque: PCRmax™ 9394546
Plage de températures : 0°C à 100°C
  • Peut accueillir jusqu’à 4 lames de microscope de taille standard avec une efficacité de transfert thermique similaire à celle de la plaque PCR
  • En aluminium usiné monopièce
  • Un nettoyage régulier peut être effectué avec de l’eau et des détergents de nettoyage de laboratoire doux
  • La conception permet de retirer facilement les lames de verre via les découpes d’angle
  • L’arête du périmètre en aluminium permet de fermer le couvercle du thermocycleur sans risquer d’endommager les lames en verre et les échantillons PCR
  • Compatible avec les thermocycleurs 96 x 0,2 ml
Spécifications :
  • Capacité d’échantillonnage : 4 lames en verre de 75 x 25 mm (3 x 1 po)
  • Plage de températures : 0° à 100°C
  • P × l × H : 80 x 115 x 16mm
  • Précision de l’adaptateur à 55°C : ±0,2°C
  • Uniformité de l’adaptateur à 55°C : ±0,25°C
  • Poids : 150g
Garantie
2 ans
Spécification
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
À utiliser avec (équipement) 4 Glass Slides, 75 x 25 mm (3 x 1 in.)
Type de produit Accessoire, adaptateur d’hybridation in situ
Matériau Aluminium
Poids 150 g