Learn More
Techne™ Accessoires pour système PCR en temps réel PrimePro 48
Click to view available options
Nbre de puits:
48
Conditionnement:
1 pièce
Description
Plaques et joints à utiliser avec votre thermocycleur Techne PrimePro 48
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Description | Plaques PCR en temps réel pour Prime Pro 48 ; 50/boîte |
| Array | 6 x 8 |
| Couleur | Naturel, translucide |
| À utiliser avec (équipement) | Techne PrimePro 48 |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 48 |
| Nb par paquet | 50 |