Learn More
Tampon technique pH 11,00, Mettler Toledo™
Code produit 11962535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 250 mL
Conditionnement:
1500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11962535 6 x 250 mL 1500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11962535 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51350026
 Article restreint
En stock
Traçables conformément aux étalons primaires des matériaux de référence sélectionnés par le NIST.
  • pH 11,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tampon technique pH 11,00, 6 x 250 mL
pH 11
Quantité 6 x 250 mL
Type de solution Tampon
Conditionnement 6 x 250 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Mettler-Toledo technical buffer, pH 11.00, 6x250 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: diisopropylamine