Learn More
Tampon technique pH 2, Mettler Toledo™
Code produit 12601306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 250 mL
Conditionnement:
1500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12601306 6 x 250 mL 1500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12601306 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51350016
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Traçables conformément aux étalons primaires des matériaux de référence sélectionnés par le NIST.
  • pH 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tampon technique pH 2,00, 6 x 250 mL
pH 2
Quantité 6 x 250 mL
Type de solution Tampon
Conditionnement 6 x 250 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Technical buffer pH 2.00
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid anhydrous, Hydrogen chlorideanhydrous