Learn More
Tampon technique pour pH DKD certifié pH 7,00, METTLER TOLEDO™
Code produit 10711955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
250 ml
Conditionnement:
1Chaque
6 x 250 ml
Conditionnement:
1500mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10711955 250 mL 6 x 250 ml 1500mL
10709883 250 ml 1Chaque 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10711955 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51350044
 Article restreint
En stock
Les tampons certifiés DKD (Deutscher Kalibrierdienst, service allemand d’étalonnage) sont le produit idéal pour les secteurs réglementés.
  • pH 7,00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Certificat tampon pH 7,00, 6 x 250 mL
pH 7.00
Quantité 250 mL
Conditionnement 6 x 250 ml