Learn More
Solution tampon technique pH 4,01, WTW™
GREENER_CHOICE
Code produit 10256254
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10256254 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10256254 Fournisseur WTW Code fournisseur 108811
Solutions de tampons techniques pour pH 2,00, pH 4,01, pH 7,00 et pH 10,01 : pH 4,01, pH 7,00. Ceci permet d’adapter facilement les tailles en vrac à une utilisation individuelle. Le tampon 10.0 est un cas particulier : il ne convient encore que pour inoLab™ appareil de la série niveau 1, 2, 3, compteurs portables 3xx ainsi que pour divers autres anciens appareils. Toutes les solutions modernes de mise en tampon technique sont traçables jusqu'au PTB (Physical Technical Government Agency) ou NIST (Institut national des normes et de la technologie, USA ). Leur précision est ±0,03 pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 4.01
Quantité 250 mL
Conditionnement 25 bouteilles