Learn More
Solution tampon technique pH 7,00, Mettler Toledo™
Code produit 12621306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 × 250 ml
Conditionnement:
1500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12621306 6 × 250 ml 1500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12621306 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51350020
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étalonnez les capteurs de pH avec des tampons de pH fiables et polyvalents. La solution tampon technique pH Mettler Toledo est disponible en flacons pratiques avec des étiquettes simples. Les boîtes de six fournissent des plus grandes quantités pour des c
Les électrodes de pH doivent être étalonnées régulièrement ; au moins une fois par jour avant les prises de mesure et après chaque nettoyage, régénération ou stockage prolongé. L’étalonnage permet de régler la pente et le décalage d’une électrode par rapport à ses vraies valeurs. Étant donné qu’une électrode se caractérise à la fois par sa pente et son décalage, il est conseillé d’effectuer un étalonnage en deux points minimum afin d’obtenir des mesures fiables et une meilleure précision. Il est important que les mesures se situent dans la plage d’étalonnage.
L’échelle de pH internationalement reconnue est basée sur des matériaux de référence standard (SRM) sélectionnés par le NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis). Ces solutions tampons sont traçables par rapport à ces étalons primaires. Le certificat d’inspection de qualité, qui est disponible pour chaque flacon et sachet, garantit les valeurs indiquées et la traçabilité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Certificat d’analyse Fourni
pH 7,00 à 25°C
Forme physique Liquide
Quantité 6 × 250 ml
Formule Dihydrogénophosphate de potassium, hydrogénophosphate de disodium
Conditionnement Flacon
Traçabilité au NIST Traçable à NIST
Informations sur la solubilité Complètement miscible dans l’eau