Learn More
Solution tampon standard pH 7, WTW™
Description
- Précise et traçable par NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis) en vrac de 250 ml avec tampon standard pour récipient de dosage intégré
- Durée de vie jusqu’à 3 ans (non ouvertes)
- Utilisation économe
- Manipulation plus simple grâce à un dispositif de dosage
Spécification
Spécification
| pH | 7 |
| Quantité | 250 mL |
| Conditionnement | 25 bouteilles |