Learn More
Paquets de tampon techniques, Mettler Toledo™
Code produit 15339400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 x 20 ml
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15339400 30 x 20 ml 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15339400 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 30111134
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Traçables conformément aux étalons primaires des matériaux de référence sélectionnés par le NIST.
  • Les sachets assurent une solution neuve pour chaque étalonnage
  • Simplicité d’utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 2
Quantité 30 x 20 ml
Type de solution Tampon
Conditionnement Sachets
compliance-icons
Identifiant produit
  • buffer solution pH 2.00
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid anhydride, hydrochloric acid