Learn More
Solutions tampons de pH techniques, METTLER TOLEDO™
Code produit 10343291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Incolore
Rouge
Vert
pH:
10,00
11
2
4.01
7.00
9.21
Conditionnement:
250mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur pH Conditionnement
10343291 Incolore 10,00 250mL
10383191 Bleu 9.21 250mL
10634091 Incolore 11 250mL
10598281 Incolore 2 250mL
10683701 Vert 7.00 250mL
10201841 Rouge 4.01 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10343291 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51350010
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inclut un tampon de pH pour une fiabilité totale. La solution tampon pH technique Mettler Toledo™ est indiquée avec une précision de l’ordre de deux décimales et est traçable aux normes NIST. La solution à code couleur est fournie dans un flacon pra
Les mesures de pH sont aussi précises que les solutions tampons utilisées à des fins d’étalonnage. Ces solutions tampons de qualité technique fournissent un tampon de pH fiable pour une utilisation régulière avec la plupart des applications. (Les électrodes de pH doivent être étalonnées au moins une fois par jour avant les mesures et après chaque nettoyage, régénération ou stockage à long terme.)
  • Traçabilité NIST et indication avec une précision de l’ordre de deux décimales
  • Flacons en plastique à bouchon à vis pratiques pour une manipulation aisée
  • Inclut un certificat de test et une étiquette simplifiée avec un tableau de températures
  • La fiche de données de sécurité et l’étiquette contiennent des informations conformément au système général harmonisé (SGH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Description Tampon technique pH 10,00, 250 mL
À utiliser avec (application) Mesure du pH, calibrage de l’électrode
À utiliser avec (équipement) Électrodes de pH
pH 10,00
Quantité 250 mL
Odeur Inodore
Conditionnement 250 mL
Traçabilité au NIST oui
Qualité Technique