Learn More
Solutions tampons de pH techniques, METTLER TOLEDO™
Description
Les mesures de pH sont aussi précises que les solutions tampons utilisées à des fins d’étalonnage. Ces solutions tampons de qualité technique fournissent un tampon de pH fiable pour une utilisation régulière avec la plupart des applications. (Les électrodes de pH doivent être étalonnées au moins une fois par jour avant les mesures et après chaque nettoyage, régénération ou stockage à long terme.)
- Traçabilité NIST et indication avec une précision de l’ordre de deux décimales
- Flacons en plastique à bouchon à vis pratiques pour une manipulation aisée
- Inclut un certificat de test et une étiquette simplifiée avec un tableau de températures
- La fiche de données de sécurité et l’étiquette contiennent des informations conformément au système général harmonisé (SGH)
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (application) | Mesure du pH, calibrage de l’électrode |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes de pH |
| pH | 2 |
| Quantité | 250 ml |
| Odeur | Inodore |
| Conditionnement | Flacon en plastique, avec bouchon à vis |
| Traçabilité au NIST | Oui |
| Qualité | Technique |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5–1 % d’acide citrique, 0.01–0.1 % de chlorure d’hydrogène |
Sécurité et traitement
- Technical buffer pH 2.00
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid anhydrous, Hydrogen chlorideanhydrous