Learn More
Solutions tampons de pH techniques, METTLER TOLEDO™
Code produit 10634091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Incolore
Rouge
Vert
pH:
10,00
11
2
4.01
7.00
9.21
Conditionnement:
250mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur pH Conditionnement
10634091 Incolore 11 250mL
10383191 Bleu 9.21 250mL
10343291 Incolore 10,00 250mL
10598281 Incolore 2 250mL
10683701 Vert 7.00 250mL
10201841 Rouge 4.01 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10634091 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51350012
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inclut un tampon de pH pour une fiabilité totale. La solution tampon pH technique Mettler Toledo™ est indiquée avec une précision de l’ordre de deux décimales et est traçable aux normes NIST. La solution à code couleur est fournie dans un flacon pra
Les mesures de pH sont aussi précises que les solutions tampons utilisées à des fins d’étalonnage. Ces solutions tampons de qualité technique fournissent un tampon de pH fiable pour une utilisation régulière avec la plupart des applications. (Les électrodes de pH doivent être étalonnées au moins une fois par jour avant les mesures et après chaque nettoyage, régénération ou stockage à long terme.)
  • Traçabilité NIST et indication avec une précision de l’ordre de deux décimales
  • Flacons en plastique à bouchon à vis pratiques pour une manipulation aisée
  • Inclut un certificat de test et une étiquette simplifiée avec un tableau de températures
  • La fiche de données de sécurité et l’étiquette contiennent des informations conformément au système général harmonisé (SGH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) Mesure du pH, calibrage de l’électrode
À utiliser avec (équipement) Électrodes de pH
pH 11
Quantité 250 ml
Odeur Odeur douce
Conditionnement Flacon en plastique, avec bouchon à vis
Traçabilité au NIST Oui
Qualité Technique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1–2.5 % de diisopropylamine
compliance-icons
Identifiant produit
  • Technical buffer solution pH 11.00
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylamine