Learn More
Tampon d’étalonnage technique pH 1, Hanna Instruments™
Code produit 10799505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10799505 20 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10799505 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI5000102
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Couleur Incolore
pH 1
Forme physique Liquide
Quantité 20 mL
Type de solution Tampon
Formule Solution de tampon aqueuse
Odeur Inodore
compliance-icons
Identifiant produit
  • ph 1.00 Buffer Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P391-Recueillir le produit répandu.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid