Learn More
Solution tampon pH technique, pH 9,21, Mettler Toledo™
Code produit 12631306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 250 ml
Conditionnement:
1500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12631306 6 x 250 ml 1500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12631306 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51350022
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Traçables conformément aux étalons primaires des matériaux de référence sélectionnés par le NIST.
  • pH 9,21
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
pH 9.21
Forme physique Liquide
Quantité 6 x 250 ml
Type de solution Solution de tampon pH
Odeur Néant
Conditionnement 6 x 250 ml