Description
- Le mélange de tissu associe les propriétés hautement absorbantes d’une fibre naturelle à la propreté et à la résistance d’une lingette synthétique
- Avec ses faibles comptages de particules, ses faibles niveaux de substances extractibles et sa compatibilité avec les solvants, TechniCloth™ est idéal pour l’essuyage général et le contrôle des déversements dans les environnements contrôlés
- Idéales pour les applications où l’absorption élevée et les substances extractibles faibles sont des considérations de premier ordre
- Excellentes pour le ramassage de déversements aqueux
- Excellente résistance à l’humidité et à la sécheresse grâce au polyester
- Très absorbant dû à la cellulose
- Compatible avec la plupart des solvants
- Ne contient pas de liants chimiques
- Faibles niveaux de substances extractibles
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Dimensions (L x l) | 37,5 x 67,5 cm |
| Quantité d’emballage | 150 housses de vadrouille/Sachet |