Learn More
Texwipe™ Lingette sèche non tissée TechniScrub™
Code produit. 17290277
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
1 pack
Code produit. 17290277
Marque: Texwipe™ TX4412
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’essuyage et le nettoyage des surfaces, des équipements et des pièces. Les lingettes sèches non tissées TechniScrub peuvent être utilisées pour le contrôle des déversements, l’application et l’élimination des lubrifiants, des adhésifs et des résidus.
  • Fabriquées à partir de 50 % de polyester / 50 % de cellulose non tissées, ce qui crée un côté texturé pour enlever les dépôts et un côté lisse pour l’essuyage et le nettoyage ultérieurs.
  • La conception unique crée une lingette avec une capacité d’absorption supérieure.
  • Fabriquées pour fournir de faibles niveaux de particules et de substances extractibles, créant ainsi une lingette adaptée au nettoyage et à l’essuyage en général.
  • Excellente résistance aux produits chimiques pour une compatibilité avec une grande variété de solutions.
  • Convient à l’autoclave (lingettes sèches uniquement).
  • Conforme aux exigences en matière de lingette USP et USP.
  • Code de lot individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité.
Spécification
Type de produit Lingettes sèches
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 31 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 31 cm
Matériau Polyester Cellulose
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Nettoyage/essuyage
Quantité d’emballage 100 essuyeurs/Sachet