Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse manuelle
Code produit. 10210722
Click to view available options
Capacité:
4 x 15 ml
Code produit. 10210722
Marque: Hettich Lab Technology™ 1011
La centrifugeuse manuelle adaptable se fixe à n’importe quelle paillasse et ne nécessite pas d’électricité.
  • Le système d’entraînement auto-lubrifiant réduit l’entretien au strict minimum
  • Ne nécessite pas d’électricité – peut fonctionner comme instrument pour site distant ou instrument de secours en cas de défaillance électrique
  • Parfaite pour l’industrie vétérinaire, les tests sur le terrain, les organisations humanitaires et les pharmacies
Remarque : Le rotor doit être acheté séparément (1014, 1025).
Spécification
Capacité 4 x 15 ml
FCR max. 1 298 x g
Vitesse max. 3 000 tr/min
Réfrigéré No
Système d’entraînement Auto-lubrification
Rotor Rotor doit être acheté séparément (1014, 1025).
Type Centrifugeuse manuelle
Dimensions (H x l x P) 285 x 140 x 175 mm
Poids net 0,9 kg