Learn More
Hettich Lab Technology™ Petite centrifugeuse technologique
Marque: Hettich Lab Technology™ 1800
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
8 x 15 ml | |
6 000 tr/min | |
Rotor angulaire pour 8 x 15 ml | |
Petite centrifugeuse |
3 461 x g | |
EBA 200 | |
Protection contre la surchauffe |