Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour TECK / CCL25 humaine
Code produit. 17834190
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 17834190
Marque: Invitrogen™ EHCCL25X10
Kit ELISA sandwich
L’ELISA pour TECK/CCL25 humain quantifie le TECK humain dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’Hu TECK naturel et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour le TECK humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les chimiokines joueront probablement un rôle important dans la régulation du trafic de cellules T en développement dans le thymus. La chimiokine C-C chimiokine exprimée dans le thymus (TECK), également appelée ligand de chimiokine 25 (CCL25), petite cytokine inductible A25, chimiokine b-15 ou CK b-15, est principalement exprimée dans les cellules dendritiques thymiques, les cellules épithéliales thymiques et dans l’intestin grêle. La TECK, un ligand CCR9, exerce une activité suppressive sur des sous-ensembles immatures de progéniteurs myéloïdes dont la prolifération a été stimulée par de multiples facteurs de croissance. LA TECK fournit des signaux via la CCR9, ce qui est important pour la navigation des thymocytes en développement. Les cellules pré-pro-B de la moelle osseuse et les cellules capables de générer des colonies de pro-B en présence d’interleukine-7 et de ligand Flt-3 migrent vers TECK, une réponse perdue au cours des étapes ultérieures du développement des cellules B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion O15444
Plage de dosage 0,206 à 150 ng/ml
Sensibilité du dosage 200 pg/ml
Plage d’étalonnage 200 pg/ml à 150 ng/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Chimiokine & récepteurs
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 10 x 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6370
Symbole de gène(s) Ckb15,SCYA25,TECK
Coefficient de variation inter-dosage < 12%
Coefficient de variation intra-dosage < 10%
Contenus des kits Anticorps de détection biotinylé, Couvercles de plaques adhésives, Solution d’arrêt, Concentrat de diluant de dosage, Chromogène, Tampon de lavage, Étalon, SAV-HRP, Plaque à 96 puits pré-enduite
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunologie
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Ckb15, SCYA25, TECK
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min